1,1'-Thiocarbonyldiimidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
C1376-25G C1376-5G
TCIAC1376-25GEA 3720 DKK
TCIAC1376-25G TCIAC1376-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Molekylvægt: 178.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&vid=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 106.0 deg-C