Maleinsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0006-25G M0006-500G
TCIAM0006-25GEA 140 DKK
TCIAM0006-25G TCIAM0006-500G
Maleinsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Maleinsyre
Formel: C₄H₄O₄
Kogepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131°C
Massefylde: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&vid=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water transparency