(±)-2-Mercaptopropionsyre ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0060-25G M0060-500G M0060-100G
TCIAM0060-25GEA 156 DKK
TCIAM0060-25G TCIAM0060-500G TCIAM0060-100G
(±)-2-Mercaptopropionsyre ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Mercaptopropionsyre
Formel: C₃H₆O₂S
Kogepunkt: 115°C
Smeltepunkt: 10…14 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00004862
CAS-nummer: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN nummer: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09340
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&vid=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %