3-Mercaptopropionsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0061-25G M0061-500G M0061-100G
TCIAM0061-25GEA 132 DKK
TCIAM0061-25G TCIAM0061-500G TCIAM0061-100G
3-Mercaptopropionsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercaptopropionsyre
Formel: C₃H₆O₂S
Kogepunkt: 116°C
Smeltepunkt: 17…19 °C
Massefylde: 1,2199 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004897
CAS-nummer: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&vid=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %