Kalium D-gluconat ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G0040-25G G0040-500G
TCIAG0040-25GEA 132 DKK
TCIAG0040-25G TCIAG0040-500G
Kalium D-gluconat ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Kalium D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Smeltepunkt: 174…176 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
CAS-nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&vid=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&prid=web&clid=SAPDAM