Tributylcitrat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C0366-25ML C0366-500ML
TCIAC0366-25MLEA 132 DKK
TCIAC0366-25ML TCIAC0366-500ML
Tributylcitrat ≥98.0% (by GC)
Tributylcitrat
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Kogepunkt: 233°C
Smeltepunkt: –20°C
Massefylde: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027217
CAS-nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,01564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&vid=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %