Benzylbutylphthalat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
P0288-25G
P0288-500G
TCIAP0288-25GEA
140
DKK
TCIAP0288-25G
TCIAP0288-500G
Benzylbutylphthalat ≥97.0% (by GC)
Benzylbutylphthalat
Formel:
C₁₉H₂₀O₄ Kogepunkt: 250°C Smeltepunkt: –35 °C Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 213°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009440 CAS-nummer: 85-68-7 EINECS: 201-622-7 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |