Bis(2-ethylhexyl)phthalat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 140 DKK
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
Bis(2-ethylhexyl)phthalat ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Kogepunkt: 361°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 218°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009493
CAS-nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %