Bis(2-ethylhexyl) sebacate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0025-25ML
S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA
156
DKK
TCIAS0025-25ML
TCIAS0025-500ML
Bis(2-ethylhexyl) sebacate ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Formel:
C₂₆H₅₀O₄ Kogepunkt: 377°C Smeltepunkt: –55 °C Massefylde: 0,914 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 222°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009497 CAS-nummer: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Merck Index: 14,01251 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |