Ethylsalicylat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-hydroxybenzoate
S0011-25ML S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA 132 DKK
TCIAS0011-25ML TCIAS0011-500ML
Ethylsalicylat ≥99.0% (by GC)
Ethylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166.18 g/mol
Kogepunkt: 231°C
Smeltepunkt: 1
Flammepunkt: 120°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002215
CAS-nummer: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 14,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&vid=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %