Diethylcarbonat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 132 DKK
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Diethylcarbonat ≥98.0% (by GC)
Diethylcarbonat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekylvægt: 118.13 g/mol
Kogepunkt: 126°C
Smeltepunkt: -43
Flammepunkt: 25°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009107
CAS-nummer: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN nummer: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %