Butylbutyrat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butyric acid butyl ester
B0757-25ML B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA 132 DKK
TCIAB0757-25ML TCIAB0757-500ML
Butylbutyrat ≥99.0% (by GC)
Butylbutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
Molekylvægt: 144.21 g/mol
Kogepunkt: 164°C
Smeltepunkt: -91.5
Flammepunkt: 56°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009450
CAS-nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN nummer: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&vid=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %