Barbitursyre 98,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
B0003-500G
B0003-25G
TCIAB0003-500GEA
698
DKK
TCIAB0003-500G
TCIAB0003-25G
Barbitursyre 98,0 Titrimetric
Barbitursyre
Formel:
C₄H₄N₂O₃ Molekylvægt: 128.09 g/mol Kogepunkt: 441 Smeltepunkt: 248°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006666 CAS-nummer: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 14,00963 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |