p-Benzoquinon ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0887-25G B0887-500G
TCIAB0887-25GEA 140 DKK
TCIAB0887-25G TCIAB0887-500G
p-Benzoquinon ≥97.0% (by titrimetric analysis)
p-Benzoquinon
Formel: C₆H₄O₂
Kogepunkt: ~ 174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN nummer: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&vid=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C