2-Hydroxybenzophenon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0470-25G H0470-5G
TCIAH0470-25GEA 1010 DKK
TCIAH0470-25G TCIAH0470-5G
2-Hydroxybenzophenon ≥95.0% (by GC)
2-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Kogepunkt: 148°C
Smeltepunkt: 34…37 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002216
CAS-nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&vid=ea6c5dc86ff9c4882466538b283dc8182f909d56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C