7-Methoxycoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
M1723-25G M1723-5G
TCIAM1723-25GEA 2950 DKK
TCIAM1723-25G TCIAM1723-5G
7-Methoxycoumarin ≥98.0% (by GC)
7-Methoxycoumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
Molekylvægt: 176.17 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 71
Massefylde: 1.36
MDL Number: MFCD00006876
CAS-nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&vid=34066db862e23e8ad3e486e143e914f8fb52bf74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C