2'-Aminoacetophenon
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0250-25G A0250-5G
TCIAA0250-25GEA 419 DKK
TCIAA0250-25G TCIAA0250-5G
2'-Aminoacetophenon
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Kogepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007717
CAS-nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&vid=94e1f30b9d010c2a44b1e2153cf300430b44e2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %