4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B1275-25G B1275-500G
TCIAB1275-25GEA 222 DKK
TCIAB1275-25G TCIAB1275-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon ≥92.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
Molekylvægt: 324.47 g/mol
Kogepunkt: 420
Smeltepunkt: 96.5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009044
CAS-nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN nummer: 3077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&vid=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %