Propylencarbonat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P0525-25G
P0525-500G
TCIAP0525-25GEA
140
DKK
TCIAP0525-25G
TCIAP0525-500G
Propylencarbonat ≥98.0% (by GC)
Propylencarbonat
Formel:
C₄H₆O₃ Kogepunkt: 242°C Smeltepunkt: -49°C Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 132°C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005385 CAS-nummer: 108-32-7 EINECS: 203-572-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |