3-Methoxypropiononitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0653-25ML M0653-500ML
TCIAM0653-25MLEA 132 DKK
TCIAM0653-25ML TCIAM0653-500ML
3-Methoxypropiononitril ≥99.0% (by GC)
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Kogepunkt: 166°C
Smeltepunkt: -63°C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00001958
CAS-nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&vid=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %