Pyridin-2-carbonitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
C0455-25G C0455-500G
TCIAC0455-25GEA 132 DKK
TCIAC0455-25G TCIAC0455-500G
Pyridin-2-carbonitril ≥99.0% (by GC)
Pyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₄N₂
Kogepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006218
CAS-nummer: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&vid=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %