Benzyl cyanid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylacetonitrile
P0128-25ML P0128-500ML
TCIAP0128-25MLEA 148 DKK
TCIAP0128-25ML TCIAP0128-500ML
Benzyl cyanid 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Benzyl cyanid
Formel: (C₆H₅)CH₂CN
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –24°C
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001894
CAS-nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN nummer: 2470
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,01131
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %