n-Butyronitril ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0768-25ML B0768-500ML
TCIAB0768-25MLEA 132 DKK
TCIAB0768-25ML TCIAB0768-500ML
n-Butyronitril ≥99.0% (by GC)
n-Butyronitril
Formel: C₄H₇N
Kogepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 17°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001968
CAS-nummer: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN nummer: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&vid=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %