2-Chlorthioanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
C2069-25G
C2069-5G
TCIAC2069-25GEA
509
DKK
TCIAC2069-25G
TCIAC2069-5G
2-Chlorthioanisol ≥98.0% (by GC)
2-Chlorthioanisol
Formel:
C₇H₇ClS Molekylvægt: 158.65 g/mol Kogepunkt: 227°C |
MDL Number:
MFCD00040124 CAS-nummer: 17733-22-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |