2,3-Dichlorphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
I0499-5G
I0499-1G
TCIAI0499-5GEA
419
DKK
TCIAI0499-5G
TCIAI0499-1G
2,3-Dichlorphenylisocyanat ≥97.0% (by GC)
2,3-Dichlorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Kogepunkt: 66°C Massefylde: 1,42 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002000 CAS-nummer: 41195-90-8 EINECS: 255-253-1 UN nummer: 2250 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |