2-Chlorethylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0293-25G I0293-5G
TCIAI0293-25GEA 649 DKK
TCIAI0293-25G TCIAI0293-5G
2-Chlorethylisocyanat ≥98.0% (by GC)
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
Kogepunkt: 135°C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: 56°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002043
CAS-nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN nummer: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&vid=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %