Chlordifluoreddikeanhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1503-10G C1503-25G
TCIAC1503-10GEA 608 DKK
TCIAC1503-10G TCIAC1503-25G
Chlordifluoreddikeanhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Chlordifluoreddikeanhydrid
Formel: C₄Cl₂F₄O₃
Kogepunkt: 93,5 - 94 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,3953 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000774
CAS-nummer: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&vid=7766ae3446c0599780b6ffd4e5f2969e281a2a93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %