Chlordimethylsilan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0778-25ML C0778-250ML
TCIAC0778-25MLEA 362 DKK
TCIAC0778-25ML TCIAC0778-250ML
Chlordimethylsilan ≥95.0% (by GC)
Chlordimethylsilan
Formel: C₂H₇ClSi
Kogepunkt: 37°C
Smeltepunkt: -111°C
Massefylde: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -20°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000495
CAS-nummer: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN nummer: 2985
ADR: 3,II
REACH: 01-2119486782-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&vid=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %