Ammoniumchlorid
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
RC-016 RC-015
RC-016EA 973 DKK
RC-016 RC-015
Ammoniumchlorid
Ammonium chloride
Formel: NH₄Cl
Smeltepunkt: 335 °C
Massefylde: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011420
CAS-nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM