1,2-Epoxybutan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
B0719-25ML
B0719-500ML
B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA
148
DKK
TCIAB0719-25ML
TCIAB0719-500ML
TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxybutan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Epoxybutane
Formel:
C₄H₈O Molekylvægt: 72.11 g/mol Kogepunkt: 63 Smeltepunkt: -130 Flammepunkt: –22°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005153 CAS-nummer: 106-88-7 EINECS: 203-438-2 UN nummer: 3022 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |