5,6-Epoxy-1-hexen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0410-25G E0410-5G
TCIAE0410-25GEA 1360 DKK
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxy-1-hexen ≥96.0% (by GC)
5,6-Epoxy-1-hexene
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 121°C
Smeltepunkt: –156 °C
Massefylde: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 15°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010051
CAS-nummer: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&vid=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %