α-Brom-2-iodtoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
I0635-5G I0635-1G
TCIAI0635-5GEA 460 DKK
TCIAI0635-5G TCIAI0635-1G
α-Brom-2-iodtoulen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-2-iodtoulen
Formel: C₇H₆BrI
Kogepunkt: 125°C
MDL Number: MFCD00236046
CAS-nummer: 40400-13-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&vid=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C