5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
B1753-10G
B1753-25G
TCIAB1753-10GEA
214
DKK
TCIAB1753-10G
TCIAB1753-25G
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen ≥98.0% (by GC)
5-Brom-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylen
Formel:
C₈H₃BrF₆ Kogepunkt: 151°C Smeltepunkt: –16 °C Massefylde: 1,7048 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 110°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000381 CAS-nummer: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |