N-Bromsuccinimid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
B0656-100G B0656-25G B0656-500G
TCIAB0656-100GEA 247 DKK
TCIAB0656-100G TCIAB0656-25G TCIAB0656-500G
N-Bromsuccinimid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molekylvægt: 177.99 g/mol
Kogepunkt: 339°C
Smeltepunkt: 176°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005510
CAS-nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01438
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&vid=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %