Bromacetonitril ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B1058-25G
B1058-500G
B1058-100G
TCIAB1058-25GEA
509
DKK
TCIAB1058-25G
TCIAB1058-500G
TCIAB1058-100G
Bromacetonitril ≥97.0% (by GC)
Bromacetonitril
Formel:
BrCNCH₂ Kogepunkt: 150°C Smeltepunkt: –36 °C Massefylde: 1,771 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001884 CAS-nummer: 590-17-0 EINECS: 209-672-1 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |