9-Bromphenanthren ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0838-25G B0838-250G
TCIAB0838-25GEA 608 DKK
TCIAB0838-25G TCIAB0838-250G
9-Bromphenanthren ≥98.0% (by GC)
9-Bromophenanthrene
Formel: C₁₄H₉Br
Kogepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 62 °C
Massefylde: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001174
CAS-nummer: 573-17-1
EINECS: 209-351-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb7d5b547741ccc6bea0eb90d89881116bd306d&vid=1fb7d5b547741ccc6bea0eb90d89881116bd306d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency