1-Brom-2-butin ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B2190-5G
B2190-1G
TCIAB2190-5GEA
862
DKK
TCIAB2190-5G
TCIAB2190-1G
1-Brom-2-butin ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-2-butyne
Formel:
C₄H₅Br Flammepunkt: 36°C |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS-nummer: 3355-28-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |