Cæsiumbromid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesiumbromide
C2202-25G C2202-100G
TCIAC2202-25GEA 411 DKK
TCIAC2202-25G TCIAC2202-100G
Cæsiumbromid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cæsiumbromid
Formel: BrCs
Kogepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 636°C
Massefylde: 4,46 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010954
CAS-nummer: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,02009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&vid=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %