1-Brom-4-methylpentan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1017-25ML B1017-5ML
TCIAB1017-25MLEA 3960 DKK
TCIAB1017-25ML TCIAB1017-5ML
1-Brom-4-methylpentan ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Br
Kogepunkt: 148°C
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00013544
CAS-nummer: 626-88-0
EINECS: 210-968-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&vid=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %