Centrifuge tubes, conical
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40938014 40938021 40938007 40940310
525-1305EA 566 DKK
525-1305 HECH40938021 HECH40938007 HECH40940310
Centrifuge tubes, conical
Rør Centrifugerør
AR®-glass or DURAN® borosilicate glass 3.3, conical.
  • Ungraduated
  • With rim or rimless