2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
44500.03
44500.06
44500.03EA
1350
DKK
44500.03
44500.06
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Purity: 98%
CAS No.: 75507-25-4
Molecular Formula: C11H22O6
Formula Weight: 250.29
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₂O₆ Kogepunkt: 135 °C (1,5 mmHg) Massefylde: 1,175 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00192215 CAS-nummer: 75507-25-4 EINECS: 278-222-4 |