(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56077.AA H56077.XF
H56077.AAEA 6870 DKK
H56077.AA H56077.XF
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Massefylde: 1,028
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040565
CAS-nummer: 109838-85-9