(±)-4-HDoHE
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
33200-25
33200-50
33200-100
CAYM33200-25EA
1630
DKK
CAYM33200-25
CAYM33200-50
CAYM33200-100
(±)-4-HDoHE
(±)-4-HDoHE
Formel:
C₂₂H₃₂O₃ |
CAS-nummer:
90906-40-4 |