(±)-7-HDoHE
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
33300-25 33300-50 33300-100 33300-250
CAYM33300-25EA 1630 DKK
CAYM33300-25 CAYM33300-50 CAYM33300-100 CAYM33300-250
(±)-7-HDoHE
(±)-7-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS-nummer: 90780-55-5
UN nummer: 1170
ADR: 3,II