(±)-13-HDoHE
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
33500-25 33500-50 33500-100 33500-250
CAYM33500-25EA 1200 DKK
CAYM33500-25 CAYM33500-50 CAYM33500-100 CAYM33500-250
(±)-13-HDoHE
(±)-13-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS-nummer: 90780-53-3
UN nummer: 1170
ADR: 3,II