(±)-16-HDoHE
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
33600-25 33600-50 33600-100 33600-250
CAYM33600-25EA 1630 DKK
CAYM33600-25 CAYM33600-50 CAYM33600-100 CAYM33600-250
(±)-16-HDoHE
(±)-16-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS-nummer: 90780-51-1
UN nummer: 1170
ADR: 3 II