Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 335 DKK
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) til syntese, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005099
CAS-nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials