2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
L12585.03
L12585.06
L12585.03EA
522
DKK
L12585.03
L12585.06
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 651-70-7
Molecular Formula: C6H3F3OS
Formula Weight: 180.15
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 1309208
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041427
Formel:
C₆H₅ClOS Molekylvægt: 180.15 g/mol Kogepunkt: 163…165 °C Massefylde: 1.403 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041427 CAS-nummer: 651-70-7 ADR: 3 III |