Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
367010100 367010500
ACRO367010100EA 1200 DKK
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Molekylvægt: 156.1791 g/mol
Kogepunkt: 50 °C (.2 mmHg)
Massefylde: 1.109 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077699
CAS-nummer: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers