4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
A18370.06 A18370.14 A18370.22
A18370.06EA 420 DKK
A18370.06 A18370.14 A18370.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Purity: 98% CAS No.: 1478-61-1 Molecular Formula: C15H10F6O2 Formula Weight: 336.24 Melting Point: 158-162° Boiling Point: 400° MDL No.: MFCD00000439
Formel: C₁₅H₁₀F₆O₂
Molekylvægt: 336.24 g/mol
Kogepunkt: 400 °C
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000439
CAS-nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7